Documentos Principais
B9392
Sigma-Aldrich
16β-Bromoandrosterone
Sinônimo(s):
5α-Androstan-16β-bromo−3α−ol−17−one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H29BrO2
Número CAS:
Peso molecular:
369.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Formulário
solid
Nível de qualidade
controle de medicamentos
USDEA Schedule III; Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12CC[C@]3([H])[C@]([H])(CC[C@]4(C)C(=O)[C@@H](Br)C[C@@]34[H])[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C19H29BrO2/c1-18-7-5-12(21)9-11(18)3-4-13-14(18)6-8-19(2)15(13)10-16(20)17(19)22/h11-16,21H,3-10H2,1-2H3/t11-,12+,13+,14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1
chave InChI
CWVMWSZEMZOUPC-RWUIUEHLSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)