B8279
Ro-20-1724
≥98% (HPLC), solid, cAMP phosphodiesterase inhibitor
Sinônimo(s):
Ro 20-1724
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
4-(3-Butoxy-4-methoxybenzyl)imidazolidin-2-one, solid
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
solubilidade
ethanol: 7 mg/mL
H2O: insoluble
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CCCCOc1cc(CC2CNC(=O)N2)ccc1OC
InChI
1S/C15H22N2O3/c1-3-4-7-20-14-9-11(5-6-13(14)19-2)8-12-10-16-15(18)17-12/h5-6,9,12H,3-4,7-8,10H2,1-2H3,(H2,16,17,18)
chave InChI
PDMUULPVBYQBBK-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... LITAF(9516) , PDE4B(5142) , PRKAR1A(5573) , PRKAR1AP(5574) , PRKAR1B(5575) , PRKAR2A(5576) , PRKAR2B(5577)
rat ... Pde4a(25638)
Aplicação
- as a cyclic adenosine monophosphate (cAMP) phosphodiesterase inhibitor to treat cells for the determination of intracellular cAMP levels
- as a component of serum-free medium
- as phosphodiesterase inhibitor in order to study the effects of protease-activated receptor-1 (PAR-1) activation on cAMP levels
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Cyclic nucleotides, including cyclic AMP (cAMP), cyclic GMP (cGMP) and cyclic ADP-ribose, have been extensively studied as second messengers of intracellular events initiated by activation of GPCRs. cAMP modifies cell function in all eukaryotic cells, principally through the activation of cAMP-dependent protein kinase (PKA), but also through cAMP-gated ion channels and guanine nucleotide exchange factors directly activated by cAMP.