B6936
3-Benzidino-6-(4-chlorophenyl)pyridazine
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
BCP
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
cor
light yellow
solubilidade
DMSO: >14 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(cc1)-c2ccc(Nc3ccc(nn3)-c4ccc(Cl)cc4)cc2
InChI
1S/C22H17ClN4/c23-18-7-1-17(2-8-18)21-13-14-22(27-26-21)25-20-11-5-16(6-12-20)15-3-9-19(24)10-4-15/h1-14H,24H2,(H,25,27)
chave InChI
ABGCSSPCKSVMHI-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Sigma-Aldrich offers many products related to potassium channels for your research needs.