B3313
Bicyclol
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4, 4′-dimethoxy-2, 3, 2′, 3′-bis(methylenedioxy)-6-hydroxymethyl-6′-methoxy-carbonyl biphenyl
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: >10 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1cc(OC)c2OCOc2c1-c3c(CO)cc(OC)c4OCOc34
InChI
1S/C19H18O9/c1-22-11-4-9(6-20)13(17-15(11)25-7-27-17)14-10(19(21)24-3)5-12(23-2)16-18(14)28-8-26-16/h4-5,20H,6-8H2,1-3H3
chave InChI
KXMTXZACPVCDMH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)