B2377
N-Bromoacetamide
powder
Sinônimo(s):
NBA
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
forma
powder
cor
white to off-white
pf
105 °C
solubilidade
water: 100 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)NBr
InChI
1S/C2H4BrNO/c1-2(5)4-3/h1H3,(H,4,5)
chave InChI
VBTQNRFWXBXZQR-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3