B019
Phenoxybenzamine hydrochloride
≥97%, powder
Sinônimo(s):
N-(2-Chloroethyl)-N-(1-methyl-2-phenoxyethyl)benzylamine hydrochloride
Ensaio
≥97%
forma
powder
cor
white
solubilidade
H2O: slightly soluble
alcohol: soluble
propylene glycol: soluble
originador
Wellspring
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CC(COc1ccccc1)N(CCCl)Cc2ccccc2
InChI
1S/C18H22ClNO.ClH/c1-16(15-21-18-10-6-3-7-11-18)20(13-12-19)14-17-8-4-2-5-9-17;/h2-11,16H,12-15H2,1H3;1H
chave InChI
VBCPVIWPDJVHAN-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146) , ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Conteúdo relacionado
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox