A9971
2-Aminobenzoyl-Ala-Phe-Ala-Phe-Asp-Val-Phe-Tyr(NO2)-Asp
powder, >90% (HPLC)
Sinônimo(s):
Anthraniloyl-Ala-Phe-Ala-Phe-Asp-Val-Phe-3-nitro-Tyr-Asp-OH
About This Item
Produtos recomendados
product name
2-Aminobenzoyl-Ala-Phe-Ala-Phe-Asp-Val-Phe-Tyr(NO2)-Asp, >90% (HPLC)
Nível de qualidade
Ensaio
>90% (HPLC)
forma
powder
peso molecular
1258.31
solubilidade
1% ammonia: soluble 1 mg/mL, clear, yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3