A9899
Antazoline hydrochloride
Sinônimo(s):
2-(N-Benzylanilinomethyl)-2-imidazoline hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
originador
Novartis
cadeia de caracteres SMILES
Cl.C1CN=C(CN(Cc2ccccc2)c3ccccc3)N1
InChI
1S/C17H19N3.ClH/c1-3-7-15(8-4-1)13-20(14-17-18-11-12-19-17)16-9-5-2-6-10-16;/h1-10H,11-14H2,(H,18,19);1H
chave InChI
SWKDMSRRIBZZAY-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... HRH1(3269)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3