A5686
Arg-Gly-Glu-Ser acetate salt
≥95% (HPLC)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)=O.N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CO)C(O)=O
InChI
1S/C16H29N7O8.C2H4O2/c17-8(2-1-5-20-16(18)19)13(28)21-6-11(25)22-9(3-4-12(26)27)14(29)23-10(7-24)15(30)31;1-2(3)4/h8-10,24H,1-7,17H2,(H,21,28)(H,22,25)(H,23,29)(H,26,27)(H,30,31)(H4,18,19,20);1H3,(H,3,4)/t8-,9-,10-;/m0./s1
chave InChI
SALKOFBHHIHLSW-PUBMXKGKSA-N
Informações sobre genes
human ... FN1(2335)
mouse ... FN1(14268)
rat ... FN1(25661)
Amino Acid Sequence
Aplicação
- as an integrin blocking peptide to study its effects on ciliary neurotrophic factor (CNTF) regulation in astroglioma cells
- as a control peptide to study its effects on the binding of patient IgG to integrin αvβ6
- as an integrin inhibitor peptide to study its effects on cell adhesion in Capsaspora owczarzaki cells
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?