A9135
Ethyl arachidonate
≥98.5% (GC), liquid
Sinônimo(s):
5,8,11,14-Eicosatetraenoic acid ethyl ester, Arachidonic acid ethyl ester
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
fungus
Ensaio
≥98.5% (GC)
forma
liquid
grupo funcional
ester
tipo de lipídio
omega FAs
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)OCC
InChI
1S/C22H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24-4-2/h8-9,11-12,14-15,17-18H,3-7,10,13,16,19-21H2,1-2H3/b9-8-,12-11-,15-14-,18-17-
chave InChI
SNXPWYFWAZVIAU-GKFVBPDJSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves