A9111
(±)-AMPA hydrobromide
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(±)-α-Amino-3-hydroxy-5-methylisoxazole-4-propionic acid hydrobromide
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
off-white to light tan
solubilidade
H2O: ≥10 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Br.Cc1onc(O)c1CC(N)C(O)=O
InChI
1S/C7H10N2O4.BrH/c1-3-4(6(10)9-13-3)2-5(8)7(11)12;/h5H,2,8H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12);1H
chave InChI
KUAHVIUZGLGASU-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
We offers many products related to ion channel family glutamate receptors for your research needs.
Conteúdo relacionado
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience