A8849
α2-Antiplasmin from human plasma
lyophilized powder, ≥5 units/mg protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human plasma
Nível de qualidade
forma
lyophilized powder
atividade específica
≥5 units/mg protein
embalagem
vial of ≥0.5 mg (Protein based on E1%/280 = 6.7)
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... SERPINF2(5345)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Artigos
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.