A8597
1-Amino-3,3-diethoxypropane
liquid, ≥97%
Sinônimo(s):
3-Aminopropionaldehyde diethylacetal
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
1-Amino-3,3-diethoxypropane, ≥97%, liquid
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97%
Formulário
liquid
solubilidade
water: miscible
densidade
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(CCN)OCC
InChI
1S/C7H17NO2/c1-3-9-7(5-6-8)10-4-2/h7H,3-6,8H2,1-2H3
chave InChI
PXXMSHBZYAOHBD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- with alginate in the preparation of hydrogel
- in the generation of polyethylene glycol (PEG) polyethylenimine (PEI) polyplexes conjugate for transfection studies in hepatocellular carcinoma cell cultures
- as a component of pH-sensitive PEG derivative for lipopolyplexes formation
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
172.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
78 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?