A8556
6′-Sialyllactose sodium salt
from bovine milk or colostrum, ≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
α-NeuNAc-(2→6)-β-D-Gal-(1→4)-D-Glc, 6′-N-Acetylneuraminyl-lactose sodium salt, 6′-SL
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine milk or colostrum
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
powder
Impurezas
≤1% free N-Acetyl Neuraminic Acid
≤11% water (Karl Fischer)
cor
white to off-white
solubilidade
water: 20 mg/mL, clear, colorless
traços de cátion
Na: 2.6-4.5% (anhydrous)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[H][C@]1(O[C@](C[C@H](O)[C@H]1NC(C)=O)(OC[C@H]2OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C([O-])=O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C23H39NO19.Na/c1-6(27)24-11-7(28)2-23(22(37)38,43-19(11)12(30)8(29)3-25)39-5-10-18(15(33)16(34)20(36)40-10)42-21-17(35)14(32)13(31)9(4-26)41-21;/h7-21,25-26,28-36H,2-5H2,1H3,(H,24,27)(H,37,38);/q;+1/p-1/t7-,8+,9+,10+,11+,12+,13-,14-,15+,16+,17+,18+,19+
chave InChI
FLXUDTRTHITHST-UHWLIUQISA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
O-Glycans