A3913
L-Argininamide dihydrochloride
≥98%, suitable for ligand binding assays
About This Item
Produtos recomendados
product name
L-Argininamide dihydrochloride,
Ensaio
≥98%
Nível de qualidade
forma
powder
técnica(s)
ligand binding assay: suitable
cor
white to off-white
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(N)=O
InChI
1S/C6H15N5O.ClH/c7-4(5(8)12)2-1-3-11-6(9)10;/h4H,1-3,7H2,(H2,8,12)(H4,9,10,11);1H/t4-;/m0./s1
chave InChI
BPQLYFCEVVKLLX-WCCKRBBISA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges