A6936
3′-N-Acetylneuraminyl-N-acetyllactosamine sodium salt
≥95%
Sinônimo(s):
α-NeuNAc-(2→3)-β-D-Gal-(1→4)-D-GlcNAc, 3′-SLN, 3′-Sialyl-N-acetyllactosamine
Ensaio
≥95%
Formulário
solid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)NC(C=O)C(O)C(OC1OC(CO)C(O)C(OC2(CC(O)C(NC(C)=O)C(O2)C(O)C(O)CO)C(O)=O)C1O)C(O)CO
InChI
1S/C25H42N2O19/c1-8(32)26-10(4-28)16(37)20(13(36)6-30)44-23-19(40)22(18(39)14(7-31)43-23)46-25(24(41)42)3-11(34)15(27-9(2)33)21(45-25)17(38)12(35)5-29/h4,10-23,29-31,34-40H,3,5-7H2,1-2H3,(H,26,32)(H,27,33)(H,41,42)
chave InChI
RGZDLTASXRMKKF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
O-Glycans