565950
Sialyl Lewis x, Sodium Salt
Enzymatically prepared tetrasaccharide which acts as a minimal binding ligand for E-selectins.
Sinônimo(s):
Sialyl Lewis x, Sodium Salt, SLe x, Neu5Acα2,3Galβ1,4(Fucα1,3)GlcNAc, SLex, Neu5Acα2,3Galβ1,4(Fucα1,3)GlcNAc
Ensaio
≥95% (TLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
water: 2 mg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C31H52N2O23/c1-9-18(43)21(46)22(47)28(51-9)53-24(12(5-34)32-10(2)38)25(15(42)7-36)54-29-23(48)27(20(45)16(8-37)52-29)56-31(30(49)50)4-13(40)17(33-11(3)39)26(55-31)19(44)14(41)6-35/h5,9,12-29,35-37,40-48H,4,6-8H2,1-3H3,(H,32,38)(H,33,39)(H,49,50)/t9-,12-,13-,14+,15+,16+,17+,18+,19+,20-,21+,22-,23+,24+,25+,26+,27-,28-,29-,31-/m0/s1
chave InChI
LAQPKDLYOBZWBT-NYLDSJSYSA-N
Descrição geral
Advertência
Outras notas
Mulligan, M.S., et al. 1993. J. Exp. Med.178, 623.
Ichikawa, Y., et al. 1992. J. Am. Chem. Soc. 114, 9283.
Lasky, L.A. 1992. Science 258, 964.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3