53886
Tn Antigen
≥99.0% (TLC), powder or crystals
Sinônimo(s):
GalNac-α-1-O-serine, O-[2-(Acetylamino)-2-deoxy-α-D-galactopyranosyl]-L-serine
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Tn Antigen, ≥99.0% (TLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (TLC)
Formulário
powder or crystals
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H]1OC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C11H20N2O8/c1-4(15)13-7-9(17)8(16)6(2-14)21-11(7)20-3-5(12)10(18)19/h5-9,11,14,16-17H,2-3,12H2,1H3,(H,13,15)(H,18,19)/t5-,6+,7+,8-,9+,11-/m0/s1
chave InChI
REDMNGDGDYFZRE-WKWISIMFSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?