A7015
N-(2-Fluorenyl)acetamide
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-AAF, 2-Acetamidofluorene, N-Acetyl-2-aminofluorene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
pf
192-196 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Nc1ccc-2c(Cc3ccccc-23)c1
InChI
1S/C15H13NO/c1-10(17)16-13-6-7-15-12(9-13)8-11-4-2-3-5-14(11)15/h2-7,9H,8H2,1H3,(H,16,17)
chave InChI
CZIHNRWJTSTCEX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
DNA damage and repair mechanism is vital for maintaining DNA integrity. Damage to cellular DNA is involved in mutagenesis, the development of cancer among others.