Key Documents
8.20576
Sigma-Aldrich
N-Fluoren-2-ylacetamide
for synthesis
Sinônimo(s):
N-Fluoren-2-ylacetamide, 2-Acetamidofluorene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H13NO
Número CAS:
Peso molecular:
223.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
Número do índice EC:
200-188-6
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
forma
powder
pf
193-196 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C15H13NO/c1-10(17)16-13-6-7-15-12(9-13)8-11-4-2-3-5-14(11)15/h2-7,9H,8H2,1H3,(H,16,17)
chave InChI
CZIHNRWJTSTCEX-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 193 °C
Melting range (upper value): ≤ 196 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3