A6636
Aflatoxin B₁
from Aspergillus flavus, ≥98.0% (HPLC), powder, CYP1A2, CYP2A6, CYP2D6, and CYP3A family substrate
About This Item
Produtos recomendados
product name
Aflatoxin B1 from Aspergillus flavus, from Aspergillus flavus
fonte biológica
Aspergillus flavus
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
forma
powder
pontuação do produto alternativo mais ecológico
old score: 51
new score: 42
Find out more about DOZN™ Scoring
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc2OC3OC=CC3c2c4OC(=O)C5=C(CCC5=O)c14
InChI
1S/C17H12O6/c1-20-10-6-11-14(8-4-5-21-17(8)22-11)15-13(10)7-2-3-9(18)12(7)16(19)23-15/h4-6,8,17H,2-3H2,1H3/t8-,17+/m0/s1
chave InChI
OQIQSTLJSLGHID-WNWIJWBNSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Advertência
padrão
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Inhalation - Carc. 1B - Muta. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges