A6469
Apelin-13 trifluoroacetate salt
≥95%
Sinônimo(s):
Prepro-65-77-Apelin
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(F)(F)F.CSCC[C@H](NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)CNC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](Cc2cnc[nH]2)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H]3CCCN3C(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](N)CCC(N)=O)C(=O)N4CCC[C@H]4C(=O)N[C@@H](Cc5ccccc5)C(O)=O
InChI
1S/C69H111N23O16S.C2HF3O2/c1-39(2)32-47(86-58(98)44(17-9-26-78-68(73)74)83-63(103)52-20-12-29-91(52)65(105)45(18-10-27-79-69(75)76)84-56(96)42(71)22-23-54(72)94)59(99)89-50(37-93)61(101)87-48(34-41-35-77-38-81-41)60(100)82-43(16-7-8-25-70)57(97)80-36-55(95)90-28-11-19-51(90)62(102)85-46(24-31-109-3)66(106)92-30-13-21-53(92)64(104)88-49(67(107)108)33-40-14-5-4-6-15-40;3-2(4,5)1(6)7/h4-6,14-15,35,38-39,42-53,93H,7-13,16-34,36-37,70-71H2,1-3H3,(H2,72,94)(H,77,81)(H,80,97)(H,82,100)(H,83,103)(H,84,96)(H,85,102)(H,86,98)(H,87,101)(H,88,104)(H,89,99)(H,107,108)(H4,73,74,78)(H4,75,76,79);(H,6,7)/t42-,43-,44-,45-,46-,47-,48-,49-,50-,51-,52-,53-;/m0./s1
chave InChI
IUOVYCLNUOUEHV-PDGAQFIRSA-N
Informações sobre genes
human ... APLN(8862)
Amino Acid Sequence
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?