A6226
AM251
>98% (HPLC), solid, cannabinoid receptor (CB1) antagonist
Sinônimo(s):
1-(2,4-Dichlorophenyl)-5-(4-iodophenyl)-4-methyl-N-1-piperidinyl-1H-pyrazole-3-carboxamide
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
AM251, >98% (HPLC), solid
Nível de qualidade
Ensaio
>98% (HPLC)
Formulário
solid
cor
white
solubilidade
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
originador
Sanofi Aventis
cadeia de caracteres SMILES
Cc1c(nn(-c2ccc(Cl)cc2Cl)c1-c3ccc(I)cc3)C(=O)NN4CCCCC4
InChI
1S/C22H21Cl2IN4O/c1-14-20(22(30)27-28-11-3-2-4-12-28)26-29(19-10-7-16(23)13-18(19)24)21(14)15-5-8-17(25)9-6-15/h5-10,13H,2-4,11-12H2,1H3,(H,27,30)
chave InChI
BUZAJRPLUGXRAB-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
mouse ... Cnr1(12801) , Cnr2(12802)
rat ... Cnr1(25248)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?