A4477
Anti-phospho-AMPA Receptor, GluR1 Subunit (pSer845) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
Anti-phospho-AMPA Glutamate Receptor 1 (pSer845)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
peso molecular
antigen 100 kDa
reatividade de espécies
human, rat
técnica(s)
dot blot: 1:1000
western blot: 1:1,000 using rat brain extracts
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer845)
Informações sobre genes
human ... GRIA1(2890)
rat ... Gria1(50592)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Descrição-alvo
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?