A3551
Alsever′s Solution
liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Blood cell stabilizer solution
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
Produtos recomendados
esterilidade
sterile-filtered
Nível de qualidade
Formulário
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
componentes
glucose: 20.5 g/L (Dextro)
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
Descrição geral
Alsever′s solution is an isotonic, balanced salt solution. It is routinely used as an anticoagulant or blood preservative, which permits the storage of whole blood in refrigerators for approximately 10 weeks.
Aplicação
Alsever′s Solution has been used:
- as a preservative of whole blood collected from Meleagris gallopavo, Oreochromis niloticus, and Salmo salar
- as a diluent for severe acute respiratory syndrome–related coronavirus-2 (SARS-CoV-2) peptide Kode Technology-modified red cells (C19-kodecytes)
- for preserving hemolymph collected from shrimp (Litopenaeus vannamei)
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Protocol for the preparation of Antibody Sensitized Sheep Erythrocytes. Includes product numbers and links.