A274
Monoclonal Anti-H+/K+ ATPase (β Subunit) antibody produced in mouse
clone 2G11, ascites fluid, buffered aqueous solution
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2G11, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 60-80 kDa (glycosylated form)
reatividade de espécies
pig, mouse, rabbit, rat, bovine, ferret, canine
técnica(s)
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect immunofluorescence: 1:2,000
western blot (chemiluminescent): 1:4,000
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Atp4b(11945)
rat ... Atp4b(24217)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting (1 paper)
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?