A254
AIDA
solid
Sinônimo(s):
1-Amino-2,3-dihydro-1H-indene-1,5-dicarboxylic acid, 1-Aminoindan-1, 5-dicarboxylic acid, UPF 523
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
cor
white
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
NC1(CCc2cc(ccc12)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C11H11NO4/c12-11(10(15)16)4-3-6-5-7(9(13)14)1-2-8(6)11/h1-2,5H,3-4,12H2,(H,13,14)(H,15,16)
chave InChI
LSTPKMWNRWCNLS-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... GRM1(2911)
rat ... Grm1(24414)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)