Key Documents
A1127
Sigma-Aldrich
Adenosine 5′-monophosphomorpholidate 4-morpholine-N,N′-dicyclohexylcarboxamidine salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H21N6O7P · C17H31N3O
Número CAS:
Peso molecular:
709.77
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.51
fonte biológica
natural (organic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥93% (HPLC)
forma
powder
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C1CCC(CC1)N\C(=N\C2CCCCC2)N3CCOCC3.Nc4ncnc5n(cnc45)[C@@H]6O[C@H](COP(O)(=O)N7CCOCC7)[C@@H](O)[C@H]6O
InChI
1S/C17H31N3O.C14H21N6O7P/c1-3-7-15(8-4-1)18-17(20-11-13-21-14-12-20)19-16-9-5-2-6-10-16;15-12-9-13(17-6-16-12)20(7-18-9)14-11(22)10(21)8(27-14)5-26-28(23,24)19-1-3-25-4-2-19/h15-16H,1-14H2,(H,18,19);6-8,10-11,14,21-22H,1-5H2,(H,23,24)(H2,15,16,17)/t;8-,10-,11-,14-/m.1/s1
chave InChI
VYSFOCCDQZWOQI-HZGXGGOMSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges