Documentos Principais
96317
Sigma-Aldrich
6-Chloro-3-indolyl α-D-galactopyranoside
≥98.0% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
Salmon α-Gal
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H16ClNO6
Número CAS:
Peso molecular:
329.73
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.83
Nome do produto
6-Chloro-3-indolyl α-D-galactopyranoside, ≥98.0% (HPLC)
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
powder
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@H](Oc2c[nH]c3cc(Cl)ccc23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H16ClNO6/c15-6-1-2-7-8(3-6)16-4-9(7)21-14-13(20)12(19)11(18)10(5-17)22-14/h1-4,10-14,16-20H,5H2/t10-,11+,12+,13-,14+/m1/s1
chave InChI
OQWBAXBVBGNSPW-HTOAHKCRSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)