Key Documents
203781
Sigma-Aldrich
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-α-D-glucopyranoside
Sinônimo(s):
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-α-D-glucopyranoside
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H15BrClNO6
Número CAS:
Peso molecular:
408.63
Código UNSPSC:
41116133
NACRES:
NA.41
Ensaio
≥97% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white to off-white
solubilidade
2% DMF: soluble
DMSO: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Substrate for acid α-glucosidase, a glycogen-degrading lysosomal enzyme. Yields an intense blue color upon enzymatic cleavage.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to months at -20°C.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1