94310
Uricase from Bacillus fastidiosus
lyophilized, ~9 U/mg
Sinônimo(s):
Urate oxidase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Bacillus sp. (B. fastidiosus)
Formulário
powder
qualidade
lyophilized
atividade específica
~9 U/mg
condição de armazenamento
dry at room temperature
concentração
90—100%
cor
white to faint beige
solubilidade
5 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow (in enzyme dilution buffer)
aplicação(ões)
detection
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N.OCC1OC(C(O)C1OP(O)(=O)OCC2OC(C(O)C2O)N3C=CC(=O)NC3=O)N4C=CC(=O)NC4=O
InChI
1S/C18H23N4O14P.H3N/c23-5-7-14(13(28)16(34-7)22-4-2-10(25)20-18(22)30)36-37(31,32)33-6-8-11(26)12(27)15(35-8)21-3-1-9(24)19-17(21)29;/h1-4,7-8,11-16,23,26-28H,5-6H2,(H,31,32)(H,19,24,29)(H,20,25,30);1H3
chave InChI
VPXDHZMLJOJKOX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?