93337
Trizma® acetate
BioUltra, ≥99.0% (NT)
Sinônimo(s):
TRIS acetate salt, Tris(hydroxymethyl)aminomethane acetate salt
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioUltra
Ensaio
≥99.0% (NT)
forma
crystalline powder
Impurezas
insoluble matter, passes filter test
resíduo de ignição
≤0.2%
perda
≤0.2% loss on drying, 20 °C (HV)
pH
6.0-7.0 (25 °C, 0.5 M in H2O)
solubilidade
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.5 M in H2O
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: 0.07
λ: 280 nm Amax: 0.05
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)=O.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.C2H4O2/c5-4(1-6,2-7)3-8;1-2(3)4/h6-8H,1-3,5H2;1H3,(H,3,4)
chave InChI
PIEPQKCYPFFYMG-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3