Documentos Principais
917
Sigma-Aldrich
Fast Blue BB Base Solution
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116121
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
Formulário
solution
Nível de qualidade
prazo de validade
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentração
15 mg/mL
pH
<1.0
aplicação(ões)
hematology
histology
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOc1cc(NC(=O)c2ccccc2)c(OCC)cc1N
InChI
1S/C17H20N2O3/c1-3-21-15-11-14(16(22-4-2)10-13(15)18)19-17(20)12-8-6-5-7-9-12/h5-11H,3-4,18H2,1-2H3,(H,19,20)
chave InChI
CNXZLZNEIYFZGU-UHFFFAOYSA-N
Componentes
Fast Blue BB base, 15 mg/ml in 0.4M hydrochloric acid with stabilizers
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)