90998
1,2-Dimyristoyl-sn-glycero-3-phospho-rac-(1-glycerol) sodium salt
≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
1,2-Ditetradecanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) sodium salt, L-α-Phosphatidyl-DL-glycerol, dimyristoyl, L-α-Phosphatidyl-DL-glycerol, dimyristoyl sodium salt, DMPG, DMPG-Na, PG(14:0/14:0), Tetradecanoic acid 1-[[[(2,3-dihydroxypropoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]methyl]-1,2-ethanediyl ester monosodium salt
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (TLC)
Formulário
powder
grupo funcional
ester
tipo de lipídio
phosphoglycerides
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC(O)CO)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C34H67O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-33(37)41-29-32(30-43-45(39,40)42-28-31(36)27-35)44-34(38)26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h31-32,35-36H,3-30H2,1-2H3,(H,39,40);/q;+1/p-1/t31?,32-;/m1./s1
chave InChI
QLNOOKSBAYIHQI-SKZICHJRSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?