90518
Micro particles based on melamine resin, rhodamine B-marked
size: 1 μm
Sinônimo(s):
Melamine-formaldehyde resin
About This Item
Produtos recomendados
forma
aqueous suspension
concentração
2.5% (solids)
tamanho de partícula
1 μm std dev <0.1 μm, coeff var <5%
fluorescência
λex 540 nm; λem 584
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Fluorescently labeled microparticles are useful as standards in flow cytometry, confocal laser scanning microscopy, and with light scattering instruments..