90305
Micro particles based on melamine resin, FITC-marked
analytical standard, size: 1 μm
Sinônimo(s):
Melamine-formaldehyde resin
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Formulário
aqueous suspension
particles
concentração
2.5% (solids)
tamanho de partícula
1 μm std dev <0.1 μm, coeff var <5%
fluorescência
λex 490 nm; λem 525 nm
aplicação(ões)
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
Formato
neat
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Fluorescently labeled microparticles are useful as standards in flow cytometry, confocal laser scanning microscopy, and with light scattering instruments..