96003
Micro particles based on melamine resin, rhodamine B-marked
size: 10 μm
Sinônimo(s):
Melamine-formaldehyde resin
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Formulário
aqueous suspension
concentração
2.5% (solids)
tamanho de partícula
10 μm std dev <0.3 μm, coeff var <3%
fluorescência
λex 540 nm; λem 584
aplicação(ões)
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
Formato
neat
Descrição geral
Aplicação
Also used in:
- fluorescence imaging applications
- optical sectioning studies of high-and-low-frequency (HiLo) microscope
Características e benefícios
- suitable for routine instrument calibration checks and corrections
- delivered in 5 mL and 10 mL pack sizes as neat samples
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Fluorescently labeled microparticles are useful as standards in flow cytometry, confocal laser scanning microscopy, and with light scattering instruments..