Documentos Principais
70917
Sigma-Aldrich
Micro particles based on melamine resin, FITC-marked
size: 6 μm
Sinônimo(s):
Melamine-formaldehyde resin
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Formulário
aqueous suspension
IVD
for in vitro diagnostic use
concentração
2.5% (solids)
tamanho de partícula
6 μm std dev <0.15 μm, coeff var <3%
fluorescência
λex 490 nm; λem 525 nm
Nota de análise
For every lot, exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Fluorescently labeled microparticles are useful as standards in flow cytometry, confocal laser scanning microscopy, and with light scattering instruments..