89870
Toluene 2,4-diisocyanate
purum, suitable for electron microscopy, ≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
2,4-Diisocyanatotoluene, 4-Methyl-m-phenylene diisocyanate, Tolylene 2,4-diisocyanate
About This Item
Produtos recomendados
grau
purum
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
técnica(s)
electron microscopy: suitable
índice de refração
n20/D 1.567
p.e.
124-126 °C/18 mmHg (lit.)
251 °C (lit.)
pf
19.5-21.5 °C (lit.)
densidade
1.21 g/mL at 20 °C
1.22 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1N=C=O)N=C=O
InChI
1S/C9H6N2O2/c1-7-2-3-8(10-5-12)4-9(7)11-6-13/h2-4H,1H3
chave InChI
DVKJHBMWWAPEIU-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
269.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
132 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?