89101
Atto Rho11 NHS ester
BioReagent, suitable for fluorescence
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioReagent
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
ATTO-TEC GmbH
fluorescência
λex 571 nm; λem 595 nm
adequação
suitable for fluorescence
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Atto Rho11 is a new rhodamine dye featuring a functionality for coupling to biomolecules such as DNA, RNA or proteins. The label shows very high fluorescence efficiency and exceptionally high photostability.
After coupling to a substrate Atto Rho11 carries a net electrical charge of +1.
The dye is moderately hydrophilic.find more information here
After coupling to a substrate Atto Rho11 carries a net electrical charge of +1.
The dye is moderately hydrophilic.find more information here
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)