88997
6-Carboxy-tetramethylrhodamine N-succinimidyl ester
BioReagent, suitable for fluorescence
Sinônimo(s):
"5-Carboxytetramethylrhodamine N-succinimidyl ester"
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioReagent
Nível de qualidade
Formulário
powder
solubilidade
DMF: 2 mg/mL, clear
acetonitrile: soluble
fluorescência
λex 543 nm; λem 575 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
adequação
suitable for fluorescence
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+](=[c]1cc2[o]c3c(c(c2cc1)c4c(ccc(c4)C(=O)ON5C(=O)CCC5=O)C(=O)[O-])ccc(c3)N(C)C)(C)C
InChI
1S/C29H25N3O7/c1-30(2)17-6-9-20-23(14-17)38-24-15-18(31(3)4)7-10-21(24)27(20)22-13-16(5-8-19(22)28(35)36)29(37)39-32-25(33)11-12-26(32)34/h5-10,13-15H,11-12H2,1-4H3
chave InChI
PAOQTZWNYMMSEE-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Fluorescent Labeling of Peptides