21953
5(6)-Carboxytetramethylrhodamine
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥85% (sum of isomers, HPCE)
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥85% (sum of isomers, HPCE)
forma
solid
pf
≥300 °C (lit.)
solubilidade
DMF: soluble
DMSO: soluble
fluorescência
λex 543 nm; λem 572 nm in methanol
adequação
suitable for fluorescence
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)c1ccc2c(Oc3cc(ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)C(O)=O)N(C)C)c1.CN(C)c6ccc7c(Oc8cc(ccc8C79OC(=O)c%10ccc(cc9%10)C(O)=O)N(C)C)c6
InChI
1S/2C25H22N2O5/c1-26(2)15-6-9-19-21(12-15)31-22-13-16(27(3)4)7-10-20(22)25(19)18-8-5-14(23(28)29)11-17(18)24(30)32-25;1-26(2)15-6-9-18-21(12-15)31-22-13-16(27(3)4)7-10-19(22)25(18)20-11-14(23(28)29)5-8-17(20)24(30)32-25/h2*5-13H,1-4H3,(H,28,29)
chave InChI
LBUFYZITRTUEFI-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3