Documentos Principais
76184
Sigma-Aldrich
3-Palmitoyl-sn-glycerol
≥99.0% (TLC)
Sinônimo(s):
MG(16:0/0:0/0:0), (R)-Glycerol 1-palmitate, L-α-Palmitin
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H38O4
Número CAS:
Peso molecular:
330.50
Beilstein:
1728236
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (TLC)
forma
solid
grupo funcional
ester
tipo de lipídio
neutral glycerides
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](O)CO
InChI
1S/C19H38O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(22)23-17-18(21)16-20/h18,20-21H,2-17H2,1H3/t18-/m1/s1
chave InChI
QHZLMUACJMDIAE-GOSISDBHSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Ping-Yi Li et al.
Frontiers in microbiology, 11, 9-9 (2020-02-11)
Monoacylglycerol lipases (MGLs) are present in all domains of life. However, reports on bacterial MGLs are still limited. Until now, reported bacterial MGLs are all thermophilic/mesophilic enzymes from warm terrestrial environments or deep-sea hydrothermal vent, and none of them originates