70485
Naphthol AS-E phosphate
suitable for histology
Sinônimo(s):
KG-501
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥80% (HPLC)
Formulário
powder
aplicação(ões)
histology
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OP(O)(=O)Oc1cc2ccccc2cc1C(=O)Nc3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C17H13ClNO5P/c18-13-5-7-14(8-6-13)19-17(20)15-9-11-3-1-2-4-12(11)10-16(15)24-25(21,22)23/h1-10H,(H,19,20)(H2,21,22,23)
chave InChI
RQAQWBFHPMSXKR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)