64367
L-Methionine 7-amido-4-methylcoumarin trifluoroacetate salt
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Ensaio
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
atividade óptica
[α]20/D +68±3°, c = 1% in methanol
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(F)(F)F.CSCC[C@H](N)C(=O)Nc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C15H18N2O3S.C2HF3O2/c1-9-7-14(18)20-13-8-10(3-4-11(9)13)17-15(19)12(16)5-6-21-2;3-2(4,5)1(6)7/h3-4,7-8,12H,5-6,16H2,1-2H3,(H,17,19);(H,6,7)/t12-;/m0./s1
chave InChI
VSAUWUJWXBUSEU-YDALLXLXSA-N
Aplicação
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3