61941
Ethylene glycol 5 M solution
Sinônimo(s):
Ethylene glycol solution, Additive Screening Solution 01/Kit-No 78374
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
Nível de qualidade
densidade
1.04 g/mL at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
chave InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Ethylene glycol 5M solution is an additive screening solution of Additive Screening Kit. Additive Screen kit is designed to allow rapid and convenient evaluation of additives and their ability to influence the crystallization of the sample. The Additive Kit provides a tool for refining crystallization conditions.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Kidney
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Certificados de análise (COA)
Precisa de uma amostra de COA?
Este é um exemplo de Certificado de análise (COA) e pode não representar um lote recém-fabricado deste produto específico.