Key Documents
EX0564
Supelco
Ethylene glycol
Sinônimo(s):
Ethylene Glycol, 1,2-Ethanediol, 1
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2H6O2
Número CAS:
Peso molecular:
62.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número do índice EC:
203-473-3
pressão de vapor
0.053 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (GC)
forma
liquid
Impurezas
≤0.2% Water (H2O)
cor
APHA: ≤10
pH
6-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pb
197.6 °C/1013 hPa
pf
-14--10 °C
temperatura de transição
flash point 111 °C
solubilidade
1000 g/L
densidade
1.11 g/cm3 at 20 °C
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
chave InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC): 99.0% min
Color (APHA): 10 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Water (H2O): 0.2% max
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Kidney
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
239.0 °F - open cup
Ponto de fulgor (°C)
115 °C - open cup