Documentos Principais
EX0566
Supelco
Ethylene glycol
Sinônimo(s):
2-Ethanediol,1,2-ethanediol
About This Item
pressão de vapor
0.053 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Impurezas
≤0.0001% Chloride (Cl)
≤0.005% Acidity (as acetic acid)
≤0.03% Water (H2O)
resíduo de ignição
≤0.005%
pH
6-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pb
197.6 °C/1013 hPa
pf
-14--10 °C
temperatura de transição
flash point 111 °C
solubilidade
1000 g/L
temperatura de armazenamento
room temp
Aplicação
anhydrous, Reagent
Nota de análise
Acidity (as acetic acid):0.005% max
Boiling range, begin:195°C min
Boiling range, end:198°C max
Chloride (Cl):0.0001% max
Residue on ignition:0.005% max
Solubility in water:Passes test
Specific Gravity at 20/20°C:1.114-1.117
Water (H2O):0.03% max
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Kidney
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
239.0 °F - open cup
Ponto de fulgor (°C)
115 °C - open cup