52471
Isotiocianato de fluoresceína–dextrana
average mol wt 2,000,000
Sinônimo(s):
FITC–Dextrana
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
conjugado
FITC conjugate
Formulário
powder or crystals
peso molecular
average mol wt 2,000,000
Extensão da rotulagem
0.001-0.020 mol FITC per mol glucose (substitution)
fluorescência
λex 493 nm; λem 520 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
aplicação(ões)
cell analysis
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Additional information about FITC-labelled polysaccarides including FITC-Dextran, FITC-DEAE-dextran (FDD), FITC-carboxymethyl-dextran (FCM-Dextran). This page discusses the impact of weight-average molecular weight on the respective molecule dimensions and other physical properties