52427
Butyl 4-nitrophenyl hexylphosphonate
≥95.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
Hexylphosphonic acid butyl 4-nitrophenyl ester
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=P(OCCCC)(CCCCCC)OC1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1
InChI
1S/C16H26NO5P/c1-3-5-7-8-14-23(20,21-13-6-4-2)22-16-11-9-15(10-12-16)17(18)19/h9-12H,3-8,13-14H2,1-2H3
chave InChI
DNVDUMRDCABCRP-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3